Tlačiť
2,5-Dimethylfuran-3-sulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Chlorosulphonyl)-2,5-dimethylfuran
OR59789-1G OR59789-250MG
APOSOR59789-1GEA 412.18 EUR
APOSOR59789-1G APOSOR59789-250MG
2,5-Dimethylfuran-3-sulphonyl chloride 97%
2,5-Dimethylfuran-3-sulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₇ClO₃S
Mw: 194.636 g/mol
Teplota varu: 244…245 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115370
Číslo CAS: 166964-26-7
OSN: 3265
ADR: 8 III