Tlačiť
4-(Oxiran-2-ylmethoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl)-1,3,2-dioxaborolane
OR5962-1G OR5962-5G OR5962-10G
APOSOR5962-1GEA 159.25 EUR
APOSOR5962-1G APOSOR5962-5G APOSOR5962-10G
4-(Oxiran-2-ylmethoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
4-(Oxiran-2-ylmethoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₅H₂₁BO₄
Mw: 276.136 g/mol
Teplota tavenia: 57…61 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09027286
Číslo CAS: 664991-83-7