Tlačiť
Methyl 6-(pyrrolidin-1-yl)nicotinate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 6-(pyrrolidin-1-yl)pyridine-3-carboxylic acid
OR59370-1G OR59370-250MG OR59370-5G
APOSOR59370-1GEA 75.01 EUR
APOSOR59370-1G APOSOR59370-250MG APOSOR59370-5G
Methyl 6-(pyrrolidin-1-yl)nicotinate 97%
Methyl 6-(pyrrolidin-1-yl)nicotinate
Vzorec: C₁₁H₁₄N₂O₂
Teplota tavenia: 119…121 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05664433
Číslo CAS: 210963-94-3