Tlačiť
Ethyl 1-(ethoxymethyl)-1H-imidazole-4-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR59365-1G OR59365-250MG
APOSOR59365-1GEA 490.29 EUR
APOSOR59365-1G APOSOR59365-250MG
Ethyl 1-(ethoxymethyl)-1H-imidazole-4-carboxylate
Ethyl 1-(ethoxymethyl)-1H-imidazole-4-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₄N₂O₃
Mw: 198.219 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09878405
Číslo CAS: 957062-83-8