Tlačiť
4-[(Dimethylamino)methyl]piperidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N,N-Dimethyl-1-(piperidin-4-yl)methylamine, N,N-Dimethyl-1-(piperidin-4-yl)methanamine
OR5900-1G OR5900-250MG OR5900-5G
APOSOR5900-1GEA 217.5 EUR
APOSOR5900-1G APOSOR5900-250MG APOSOR5900-5G
4-[(Dimethylamino)methyl]piperidine
4-[(Dimethylamino)methyl]piperidine
Vzorec: C₈H₁₈N₂
Mw: 142.242 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05215181
Číslo CAS: 138022-00-1