Tlačiť
1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]azetidine 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Azetidin-1-yl 4-bromophenyl sulphone, 1-[(Azetidin-1-yl)sulphonyl]-4-bromobenzene, 1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]azetane, 1-((4-Bromophenyl)sulphonyl)azetidine
OR5812-1G OR5812-5G
APOSOR5812-1GEA 85.04 EUR
APOSOR5812-1G APOSOR5812-5G
1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]azetidine 96%
1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]azetidine
Vzorec: C₉H₁₀BrNO₂S
Teplota tavenia: 118…120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07363814
Číslo CAS: 530081-57-3