Tlačiť
Dimethyl 3,3'-bipyridine-5,5'-dicarboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5,5'-Bis(methoxycarbonyl)-3,3'-bipyridine
OR5803-1G OR5803-250MG
APOSOR5803-1GEA 993.58 EUR
APOSOR5803-1G APOSOR5803-250MG
Dimethyl 3,3'-bipyridine-5,5'-dicarboxylate 97%
Dimethyl 3,3'-bipyridine-5,5'-dicarboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₂N₂O₄
Teplota tavenia: 226…230 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07363810
Číslo CAS: 128612-43-1