Tlačiť
5-(Methoxycarbonyl)pyridine-3-boronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 5-borononicotinate, Methyl 5-boronopyridine-3-carboxylate, (5-(Methoxycarbonyl)pyridin-3-yl)boronic acid
OR5718-100MG OR5718-250MG OR5718-1G
APOSOR5718-100MGEA 46.53 EUR
APOSOR5718-100MG APOSOR5718-250MG APOSOR5718-1G
5-(Methoxycarbonyl)pyridine-3-boronic acid 97%
5-(Methoxycarbonyl)pyridine-3-boronic acid
Vzorec: C₇H₈BNO₄
Teplota tavenia: 102…108 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07363742
Číslo CAS: 871329-53-2