Tlačiť
Diethyl 1H-imidazole-4,5-dicarboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4,5-Bis(ethoxycarbonyl)-1H-imidazole
OR5618-25G OR5618-5G
APOSOR5618-25GEA 413.96 EUR
APOSOR5618-25G APOSOR5618-5G
Diethyl 1H-imidazole-4,5-dicarboxylate 97%
Diethyl 1H-imidazole-4,5-dicarboxylate
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₄
Teplota tavenia: 149…157 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00723829
Číslo CAS: 1080-79-1