Tlačiť
Ethyl 6-aminonicotinate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR5577-1G OR5577-5G
APOSOR5577-1GEA 24.55 EUR
APOSOR5577-1G APOSOR5577-5G
Ethyl 6-aminonicotinate
Ethyl 6-aminonicotinate
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
Teplota tavenia: 145…147 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04972544
Číslo CAS: 39658-41-8