Tlačiť
Tris(N,N-dimethylaminopropyl)amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR55744-1G OR55744-250MG
APOSOR55744-1GEA 171.28 EUR
APOSOR55744-1G APOSOR55744-250MG
Tris(N,N-dimethylaminopropyl)amine
Tris(N,N-dimethylaminopropyl)amine
Vzorec: C₁₅H₃₆N₄
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00190091
Číslo CAS: 33329-35-0
OSN: 2735
ADR: 8,III