Tlačiť
3-Iodo-4-methylbenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR55732-1G OR55732-250MG
APOSOR55732-1GEA 249.5 EUR
APOSOR55732-1G APOSOR55732-250MG
3-Iodo-4-methylbenzaldehyde
3-Iodo-4-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇IO
Mw: 246.045 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08703356
Číslo CAS: 58586-55-3