Tlačiť
3-Iodo-4-methylbenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR55731-1G OR55731-250MG
APOSOR55731-1GEA 191.07 EUR
APOSOR55731-1G APOSOR55731-250MG
3-Iodo-4-methylbenzyl bromide
3-Iodo-4-methylbenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrI
Mw: 310.958 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09745120
Číslo CAS: 626250-55-3
OSN: 3261
ADR: 8 III