Tlačiť
Ethyl 4-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR55704-1G OR55704-250MG
APOSOR55704-1GEA 455.84 EUR
APOSOR55704-1G APOSOR55704-250MG
Ethyl 4-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 4-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉BrO₃
Mw: 269.091 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD16038163
Číslo CAS: 177735-22-7