Tlačiť
Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-methoxybenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR55676-1G OR55676-250MG
APOSOR55676-1GEA 547.17 EUR
APOSOR55676-1G APOSOR55676-250MG
Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-methoxybenzoate
Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₉ClO₅S
Mw: 264.683 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27959393
Číslo CAS: 162141-56-2
OSN: 3261
ADR: 8 III