Tlačiť
2-Bromo-3'-cyclopropylacetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR55673-1G OR55673-250MG
APOSOR55673-1GEA 124.75 EUR
APOSOR55673-1G APOSOR55673-250MG
2-Bromo-3'-cyclopropylacetophenone
2-Bromo-3'-cyclopropylacetophenone
Vzorec: C₁₁H₁₁BrO
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD20484207
Číslo CAS: 627463-23-4
OSN: 3265
ADR: 8,III