Tlačiť
2-Bromo-1-(4-cyclopropylphenyl)ethanone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-1-(4-cyclopropylphenyl)ethan-1-one
OR55672-1G OR55672-250MG
APOSOR55672-1GEA 124.75 EUR
APOSOR55672-1G APOSOR55672-250MG
2-Bromo-1-(4-cyclopropylphenyl)ethanone
2-Bromo-1-(4-cyclopropylphenyl)ethanone
Vzorec: C₁₁H₁₁BrO
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD29040962
Číslo CAS: 1934754-00-3
OSN: 3265
ADR: 8,III