Tlačiť
4-Bromo-2-cyclopropylphenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR55665-1G OR55665-250MG
APOSOR55665-1GEA 629.28 EUR
APOSOR55665-1G APOSOR55665-250MG
4-Bromo-2-cyclopropylphenol
4-Bromo-2-cyclopropylphenol
Vzorec: C₉H₉BrO
Mw: 213.071 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD24715363
Číslo CAS: 1043871-14-2