Tlačiť
2-Bromo-4-cyclopropylphenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR55664-1G OR55664-250MG
APOSOR55664-1GEA 202.68 EUR
APOSOR55664-1G APOSOR55664-250MG
2-Bromo-4-cyclopropylphenol
2-Bromo-4-cyclopropylphenol
Vzorec: C₉H₉BrO
Mw: 213.071 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD31700417
Číslo CAS: 2386858-57-5