Tlačiť
1,5-Dimethyl-4-bromopyrazole-3-carbonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR55637-1G OR55637-250MG
APOSOR55637-1GEA 655.44 EUR
APOSOR55637-1G APOSOR55637-250MG
1,5-Dimethyl-4-bromopyrazole-3-carbonitrile
1,5-Dimethyl-4-bromopyrazole-3-carbonitrile
Vzorec: C₆H₆BrN₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD30478437
Číslo CAS: 863751-81-9
OSN: 3439
ADR: 6.1,III