Tlačiť
4-Iodobenzo[D]isoxazol-3-amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR55634-1G OR55634-250MG
APOSOR55634-1GEA 132.77 EUR
APOSOR55634-1G APOSOR55634-250MG
4-Iodobenzo[D]isoxazol-3-amine
4-Iodobenzo[D]isoxazol-3-amine
Vzorec: C₇H₅IN₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11040329
Číslo CAS: 1012367-55-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III