Tlačiť
2-(Bromomethyl)aniline, N-BOC protected 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: tert-Butyl (2-(bromomethyl)phenyl)carbamate
OR55620-1G OR55620-5G
APOSOR55620-1GEA 409.37 EUR
APOSOR55620-1G APOSOR55620-5G
2-(Bromomethyl)aniline, N-BOC protected 96%
2-(Bromomethyl)aniline, N-BOC protected
Vzorec: C₁₂H₁₆BrNO₂
Mw: 286.165 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11616720
Číslo CAS: 166329-43-7
OSN: 3261
ADR: 8 III