Tlačiť
3-(Bromomethyl)aniline, N-BOC protected 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: tert-Butyl (3-(bromomethyl)phenyl)carbamate
OR55617-1G OR55617-5G
APOSOR55617-1GEA 43.26 EUR
APOSOR55617-1G APOSOR55617-5G
3-(Bromomethyl)aniline, N-BOC protected 95%
3-(Bromomethyl)aniline, N-BOC protected
Vzorec: C₁₂H₁₆BrNO₂
Mw: 286.165 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11974927
Číslo CAS: 118684-32-5
OSN: 3261
ADR: 8 III