Tlačiť
4-Propylphenacyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR55608-1G OR55608-250MG OR55608-5G
APOSOR55608-1GEA 397.91 EUR
APOSOR55608-1G APOSOR55608-250MG APOSOR55608-5G
4-Propylphenacyl bromide
4-Propylphenacyl bromide
Vzorec: C₁₁H₁₃BrO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11131363
Číslo CAS: 64328-67-2
OSN: 3261
ADR: 8,III