Tlačiť
4-(But-1-yl)phenacyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR55607-1G OR55607-25G OR55607-5G
APOSOR55607-1GEA 64.98 EUR
APOSOR55607-1G APOSOR55607-25G APOSOR55607-5G
4-(But-1-yl)phenacyl bromide
4-(But-1-yl)phenacyl bromide
Vzorec: C₁₂H₁₅BrO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11182347
Číslo CAS: 64356-03-2
OSN: 3261
ADR: 8,III