Tlačiť
1-Methyl-7-nitroisatoic anhydride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR55588-1G OR55588-250MG OR55588-5G
APOSOR55588-1GEA 424.39 EUR
APOSOR55588-1G APOSOR55588-250MG APOSOR55588-5G
1-Methyl-7-nitroisatoic anhydride 95%
1-Methyl-7-nitroisatoic anhydride
Vzorec: C₉H₆N₂O₅
Teplota tavenia: 203…206 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18432729
Číslo CAS: 73043-80-8