Tlačiť
5-(Bromomethyl)-2-iodophenol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR55567-1G OR55567-250MG OR55567-5G
APOSOR55567-1GEA 563.98 EUR
APOSOR55567-1G APOSOR55567-250MG APOSOR55567-5G
5-(Bromomethyl)-2-iodophenol 95%
5-(Bromomethyl)-2-iodophenol
Vzorec: C₇H₆BrIO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD25459292
Číslo CAS: 1823881-56-6
OSN: 3261
ADR: 8,III