Tlačiť
2-Bromo-6-hydroxybenzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-2-(hydroxymethyl)phenol
OR55558-1G OR55558-500MG OR55558-5G
APOSOR55558-1GEA 304.83 EUR
APOSOR55558-1G APOSOR55558-500MG APOSOR55558-5G
2-Bromo-6-hydroxybenzyl alcohol
2-Bromo-6-hydroxybenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇BrO₂
Mw: 203.033 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD18391434
Číslo CAS: 96911-26-1