Tlačiť
2-Chloro-4-methoxybenzylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (2-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine
OR55545-1G OR55545-5G
APOSOR55545-1GEA 232.25 EUR
APOSOR55545-1G APOSOR55545-5G
2-Chloro-4-methoxybenzylamine 97%
2-Chloro-4-methoxybenzylamine
Vzorec: C₈H₁₀ClNO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06213373
Číslo CAS: 247569-72-8
OSN: 3259
ADR: 8,III