Tlačiť
3-Chloro-4-(ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Ethyl 2-chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
OR5552-1G OR5552-5G
APOSOR5552-1GEA 184.26 EUR
APOSOR5552-1G APOSOR5552-5G
3-Chloro-4-(ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 96%
3-Chloro-4-(ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₅H₂₀BClO₄
Mw: 310.581 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659929
Číslo CAS: 474709-76-7