Tlačiť
(1R,3R,5S)-9-Benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-ol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Endo-9-benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-ol, (3-endo)-9-Benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-ol
OR55481-1G OR55481-250MG
APOSOR55481-1GEA 1163.26 EUR
APOSOR55481-1G APOSOR55481-250MG
(1R,3R,5S)-9-Benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-ol
(1R,3R,5S)-9-Benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-ol
Vzorec: C₁₅H₂₁NO
Teplota tavenia: 69 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00209918
Číslo CAS: 70243-51-5