Tlačiť
4-(Trichloromethyl)benzoyl chloride, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR55473-1G OR55473-250MG OR55473-5G
APOSOR55473-1GEA 462.9 EUR
APOSOR55473-1G APOSOR55473-250MG APOSOR55473-5G
4-(Trichloromethyl)benzoyl chloride, Technical Grade
4-(Trichloromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₄Cl₄O
Teplota tavenia: 27…29 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD25460286
Číslo CAS: 14815-86-2
OSN: 3261
ADR: 8,III