Tlačiť
Methyl amino(2-chlorophenyl)acetate hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 2-amino-2-(2-chlorophenyl)acetate hydrochloride
OR55467-1G OR55467-5G
APOSOR55467-1GEA 38.23 EUR
APOSOR55467-1G APOSOR55467-5G
Methyl amino(2-chlorophenyl)acetate hydrochloride 95%
Methyl amino(2-chlorophenyl)acetate hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₀ClNO₂·ClH
Mw: 236.095 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16661100
Číslo CAS: 141109-17-3