Tlačiť
6-Amino-3-bromo-2-methoxybenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR55462-1G OR55462-500MG
APOSOR55462-1GEA 789.41 EUR
APOSOR55462-1G APOSOR55462-500MG
6-Amino-3-bromo-2-methoxybenzonitrile
6-Amino-3-bromo-2-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₇BrN₂O
Mw: 227.058 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23115406
Číslo CAS: 1421312-11-9