Tlačiť
(2R)-2-(Methylamino)propan-1-ol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR55460-100MG OR55460-1G OR55460-250MG
APOSOR55460-100MGEA 176.49 EUR
APOSOR55460-100MG APOSOR55460-1G APOSOR55460-250MG
(2R)-2-(Methylamino)propan-1-ol 95%
(2R)-2-(Methylamino)propan-1-ol
Vzorec: C₄H₁₁NO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19218361
Číslo CAS: 184593-05-3
OSN: 2735
ADR: 8,III