Tlačiť
5-Chloro-2-hydroxyphenylacetic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)acetic acid
OR55449-100MG OR55449-250MG OR55449-50MG
APOSOR55449-100MGEA 230.72 EUR
APOSOR55449-100MG APOSOR55449-250MG APOSOR55449-50MG
5-Chloro-2-hydroxyphenylacetic acid 95%
5-Chloro-2-hydroxyphenylacetic acid
Vzorec: C₈H₇ClO₃
Mw: 186.592 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11840335
Číslo CAS: 24161-38-4