Tlačiť
4'-Bromo-3'-iodoacetophenone 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(4-Bromo-3-iodophenyl)ethanone
OR55348-250MG OR55348-1G OR55348-5G
APOSOR55348-250MGEA 24.95 EUR
APOSOR55348-250MG APOSOR55348-1G APOSOR55348-5G
4'-Bromo-3'-iodoacetophenone 95%
4'-Bromo-3'-iodoacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrIO
Teplota tavenia: 79…82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18391612
Číslo CAS: 919124-08-6