Tlačiť
5-Bromo-6-chloro-isatoic anhydride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR55334-250MG OR55334-1G
APOSOR55334-250MGEA 249.15 EUR
APOSOR55334-250MG APOSOR55334-1G
5-Bromo-6-chloro-isatoic anhydride 95%
5-Bromo-6-chloro-isatoic anhydride
Vzorec: C₈H₃BrClNO₃
Mw: 276.471 g/mol
Teplota tavenia: 273 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31002307
Číslo CAS: 943138-45-2