Tlačiť
2-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]ethan-1-amine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR55304-1G OR55304-250MG
APOSOR55304-1GEA 298.44 EUR
APOSOR55304-1G APOSOR55304-250MG
2-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]ethan-1-amine 95%
2-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]ethan-1-amine
Vzorec: C₈H₁₈N₂O₂
Teplota varu: 75 °C (0,3 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11934676
Číslo CAS: 20207-13-0