Tlačiť
2-(Aminomethyl)-3-bromopyridine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Bromopyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
OR55277-1G OR55277-250MG OR55277-5G
APOSOR55277-1GEA 255.96 EUR
APOSOR55277-1G APOSOR55277-250MG APOSOR55277-5G
2-(Aminomethyl)-3-bromopyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-3-bromopyridine hydrochloride
Vzorec: C₆H₇BrN₂·ClH
Mw: 223.498 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20923742
Číslo CAS: 1052271-58-5