Tlačiť
2-Iodo-1,4-benzoquinone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR55251-1G OR55251-250MG
APOSOR55251-1GEA 448.46 EUR
APOSOR55251-1G APOSOR55251-250MG
2-Iodo-1,4-benzoquinone
2-Iodo-1,4-benzoquinone
Vzorec: C₆H₃IO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01663089
Číslo CAS: 3958-83-6
OSN: 2587
ADR: 6.1,II