Tlačiť
(1S,4S)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR55209-1G OR55209-5G
APOSOR55209-1GEA 322.05 EUR
APOSOR55209-1G APOSOR55209-5G
(1S,4S)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
(1S,4S)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
Vzorec: C₆H₁₂N₂·2BrH
Mw: 273.997 g/mol
Teplota tavenia: 220…225 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01863510
Číslo CAS: 125224-62-6