Tlačiť
Methyl 2-(4-(hydroxymethyl)phenyl)acetate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR55070-1G OR55070-250MG OR55070-5G
APOSOR55070-1GEA 191.07 EUR
APOSOR55070-1G APOSOR55070-250MG APOSOR55070-5G
Methyl 2-(4-(hydroxymethyl)phenyl)acetate 95%
Methyl 2-(4-(hydroxymethyl)phenyl)acetate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Mw: 180.2 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08061910
Číslo CAS: 155380-11-3