Tlačiť
4-(2-Hydroxyethyl)-2-methoxyphenol 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR55020-1G OR55020-250MG
APOSOR55020-1GEA 163.26 EUR
APOSOR55020-1G APOSOR55020-250MG
4-(2-Hydroxyethyl)-2-methoxyphenol 99%
4-(2-Hydroxyethyl)-2-methoxyphenol
Vzorec: C₉H₁₂O₃
Teplota tavenia: 40…42 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD0002903
Číslo CAS: 2380-78-1