Tlačiť
(S)-2-Amino-3-methoxypropanoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: O-Methyl-L-serine
OR55011-10G OR55011-1G OR55011-5G
APOSOR55011-10GEA 202.68 EUR
APOSOR55011-10G APOSOR55011-1G APOSOR55011-5G
(S)-2-Amino-3-methoxypropanoic acid 97%
(S)-2-Amino-3-methoxypropanoic acid
Vzorec: C₄H₉NO₃
Mw: 119.119 g/mol
Teplota tavenia: 210…215 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00145257
Číslo CAS: 32620-11-4