Tlačiť
3-Amino-6-bromo-chromen-2-one
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR54833-1G OR54833-250MG
APOSOR54833-1GEA 696.35 EUR
APOSOR54833-1G APOSOR54833-250MG
3-Amino-6-bromo-chromen-2-one
3-Amino-6-bromo-chromen-2-one
Vzorec: C₉H₆BrNO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD29081504
Číslo CAS: 33259-36-8