Tlačiť
4-Cyclopropylthiophene-2-sulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR54824-1G OR54824-250MG OR54824-5G
APOSOR54824-1GEA 132.59 EUR
APOSOR54824-1G APOSOR54824-250MG APOSOR54824-5G
4-Cyclopropylthiophene-2-sulphonyl chloride
4-Cyclopropylthiophene-2-sulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₇ClO₂S₂
Mw: 222.712 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32203986
Číslo CAS: 2407349-23-7
OSN: 3261
ADR: 8 III