Tlačiť
3,4-Dimethoxy-2-hydroxyphenacyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR54698-1G OR54698-250MG OR54698-5G
APOSOR54698-1GEA 28.28 EUR
APOSOR54698-1G APOSOR54698-250MG APOSOR54698-5G
3,4-Dimethoxy-2-hydroxyphenacyl bromide
3,4-Dimethoxy-2-hydroxyphenacyl bromide
Vzorec: C₁₀H₁₁BrO₄
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD32177107
Číslo CAS: 18064-92-1
OSN: 3262
ADR: 8,III