Tlačiť
2,5-Dimethylphenacyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR54697-1G OR54697-5G
APOSOR54697-1GEA 141.8 EUR
APOSOR54697-1G APOSOR54697-5G
2,5-Dimethylphenacyl bromide
2,5-Dimethylphenacyl bromide
Vzorec: C₁₀H₁₁BrO
Mw: 227.098 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07364273
Číslo CAS: 75840-13-0
OSN: 3261
ADR: 8 III