Tlačiť
N-Prop-2-ynylaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-2-Propyn-1-ylbenzenamine
OR54686-1G OR54686-500MG
APOSOR54686-1GEA 745.84 EUR
APOSOR54686-1G APOSOR54686-500MG
N-Prop-2-ynylaniline
N-Prop-2-ynylaniline
Vzorec: C₉H₉N
Mw: 131.174 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02856314
Číslo CAS: 14465-74-8